Bromek benzylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bromo(fenylo)metan, α-Bromotoluen
A13535.18
A13535.0B
A13535.30
A13535.18EA
195
PLN
A13535.18
A13535.0B
A13535.30
Bromek benzylu ≥99%
Bromek benzylu
Purity: 99%
CAS No.: 100-39-0
Molecular Formula: C7H7Br
Formula Weight: 171.04
Flash Point: 87°(189°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.438
Refractive Index: 1.5750
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent, makes eyes water
Melting Point: -4°
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 385801
Merck Reference: 14,1128
UN No.: 1737
MDL No.: MFCD00000172
Formuła:
(C₆H₅)CH₂Br Temp. Wrzenia: 198…199 °C Temp. topnienia: –4 °C Gęstość: 1,438 Temp. Zapłonu: 87 °C (189 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000172 Numer CAS: 100-39-0 Numer WE (dawny EINECS): 202-847-3 Jednostka: 1737 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,1128 |