Drukuj
Bromek benzylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
105871000 105875000 105870010
ACRO105871000EA 330 PLN
ACRO105871000 ACRO105875000 ACRO105870010
Bromek benzylu 98%
Bromek benzylu
Formuła: (C₆H₅)CH₂Br
Temp. Wrzenia: 199 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,43 g/cm³
Temp. Zapłonu: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000172
Numer CAS: 100-39-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-847-3
Jednostka: 1737
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,01130
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5765 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %