3-Bromopropylobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-3-phenylpropane
A14050.0E
A14050.22
A14050.36
A14050.0EEA
4330
PLN
A14050.0E
A14050.22
A14050.36
3-Bromopropylobenzen ≥98%
3-Bromopropylobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 637-59-2
Molecular Formula: C6H5CH2CH2CH2Br
Formula Weight: 199.09
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5460
Boiling Point: 219-220°
Beilstein Reference: 2205527
MDL No.: MFCD00000257
Formuła:
BrH₂CCH₂CH₂(C₆H₅) MW: 199.09 g/mol Temp. Wrzenia: 219…220 °C Gęstość: 1.308 Temp. Zapłonu: 101 °C (213 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000257 Numer CAS: 637-59-2 Numer WE (dawny EINECS): 211-294-7 |