Bromek 2-fenyloetylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
106941000
106945000
106940025
ACRO106941000EA
233
PLN
ACRO106941000
ACRO106945000
ACRO106940025
Bromek 2-fenyloetylu 98%
Bromek 2-fenyloetylu
Formuła:
BrCH₂CH₂C₆H₅ Temp. Wrzenia: 220…221 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –56 °C Gęstość: 1,35 g/cm³ Temp. Zapłonu: 89 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000240 Numer CAS: 103-63-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-130-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5553 to 1.5573 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥97.5 % |