1-Bromo-1-fenyloetan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16839.14
A16839.22
A16839.36
A16839.14EA
439
PLN
A16839.14
A16839.22
A16839.36
1-Bromo-1-fenyloetan ≥97%
1-Bromo-1-fenyloetan
Purity: 97%
CAS No.: 585-71-7
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.06
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.5600
Melting Point: -65°
Boiling Point: 200°
Beilstein Reference: 507210
MDL No.: MFCD00000139
Formuła:
C₆H₅CHBrCH₃ Temp. Wrzenia: 200 °C Temp. topnienia: –65 °C Gęstość: 1,356 Temp. Zapłonu: 81 °C (177 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000139 Numer CAS: 585-71-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-560-2 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |