4-Pentynylobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
L11608.06
L11608.14
AB179287.0005
L11608.06EA
668
PLN
L11608.06
L11608.14
ABCRAB179287.0005
4-Pentynylobenzen ≥98%
4-Pentynylobenzen
Purity: 98+%
CAS No.: 1823-14-9
Molecular Formula: C11H12
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5165
Boiling Point: 94°/50mm
Beilstein Reference: 2074729
MDL No.: MFCD00039813
Formuła:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CCH Temp. Wrzenia: 94 °C (50 mmHg) Gęstość: 0,950 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039813 Numer CAS: 1823-14-9 Numer WE (dawny EINECS): 217-352-8 |