Tetrafenyloetylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,1,2,2-Tetraphenylethylene
L00222.06
L00222.14
L00222.06EA
423
PLN
L00222.06
L00222.14
Tetrafenyloetylen ≥98%
Tetrafenyloetylen
Purity: 98%
CAS No.: 632-51-9
Molecular Formula: C26H20
Formula Weight: 332.45
Melting Point: 222-226°
Boiling Point: 420°
MDL No.: MFCD00004764
Formuła:
C₂₆H₂₀ Temp. Wrzenia: 420 °C Temp. topnienia: 222…226 °C Gęstość: 1,148 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004764 Numer CAS: 632-51-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-179-1 |