Drukuj
Narzędzia do mieszadeł górnych, mieszadła kotwicowe
Dostawca: BOCHEM
9611 9610 9612
BOCH9611EA 574 PLN
BOCH9611 BOCH9610 BOCH9612
Narzędzia do mieszadeł górnych, mieszadła kotwicowe
Mieszadła Stirring Tools
Anchor stirrers made of stainless steel.
  • Ideal for stirring liquids at low speeds
  • Suitable for stirring high viscous medium
  • Creates radial flow