Drukuj
Mieszadła śmigłowe z dwoma łopatkami
Dostawca: BOCHEM
9704 9705 9703
BOCH9704EA 161 PLN
BOCH9704 BOCH9705 441-1908
Mieszadła śmigłowe z dwoma łopatkami
Mieszadła Stirring Tools
Propeller stirrer made of stainless steel with two fixed paddles.
  • Mixing of media with low and middle viscosity
  • Radial flow