Drukuj
Mieszadła, śmigłowe, z dwoma łopatkami
Dostawca: BOCHEM
9605 9604 9603
BOCH9605EA 193 PLN
BOCH9605 BOCH9604 BOCH9603
Mieszadła, śmigłowe, z dwoma łopatkami
Mieszadła Stirring Tools
Propeller stirrer made of stainless steel with two flexible paddles.
  • Mixing of media with low and middle viscosity
  • Radial flow