Drukuj
Mieszadła śmigłowe z trzema łopatkami
Dostawca: BOCHEM
9109 9112 9114 9103 9110 9111 9113 9104 9105 9115 9116
BOCH9109EA 160 PLN
BOCH9109 BOCH9112 441-1904 BOCH9103 BOCH9110 BOCH9111 BOCH9113 BOCH9104 BOCH9105 BOCH9115 BOCH9116
Mieszadła śmigłowe z trzema łopatkami
Mieszadła Stirring Tools
Propeller stirrer made of stainless steel with three paddles.
  • Mixing of media with low and middle viscosity
  • Ideal for homogenisation
  • Axial flow