Drukuj
Mieszadła śmigłowe z czterema łopatkami
Dostawca: BOCHEM
9003 9009 9010 9011 9004 9005 9012 9013 9014
BOCH9003EA 160 PLN
BOCH9003 BOCH9009 BOCH9010 BOCH9011 BOCH9004 BOCH9005 BOCH9012 BOCH9013 BOCH9014
Mieszadła śmigłowe z czterema łopatkami
Mieszadła Stirring Tools
Propeller stirrer made of stainless steel with four paddles.
  • Mixing of media with low and middle viscosity
  • Ideal for homogenisation
  • Axial flow