Drukuj
Mieszadła śmigłowe z czterema łopatkami
Dostawca: BOCHEM
9054 9053 9055 9056 9057 9058
BOCH9054EA 192 PLN
BOCH9054 441-1900 BOCH9055 BOCH9056 BOCH9057 BOCH9058
Mieszadła śmigłowe z czterema łopatkami
Mieszadła Stirring Tools
Propeller stirrer made of stainless steel with four vertical paddles.
  • Mixing of media with low and middle viscosity
  • Radial flow