α-Metylostyren ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Fenyloprop-1-en, Izopropenylobenzen
Stabilizacja:
w 4-tert-butylopirokatechina
L03609.AE
L03609.AP
L03609.0F
L03609.AEEA
193
PLN
L03609.AE
L03609.AP
L03609.0F
α-Metylostyren ≥99% stabilised
α-Metylostyren
Stabilized with 10-20 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 99%
CAS No.: 98-83-9
Molecular Formula: C9H10
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5380
Melting Point: -23°
Boiling Point: 166-169°
Beilstein Reference: 969405
UN No.: 2303
MDL No.: MFCD00008859
Formuła:
C₉H₁₀ Temp. Wrzenia: 166…169 °C Temp. topnienia: –23 °C Gęstość: 0,909 Temp. Zapłonu: 45 °C (113 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008859 Numer CAS: 98-83-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-705-0 Jednostka: 2303 ADR: 3,III |