Drukuj
Łapy, trójzębne, z wałem
Dostawca: BOCHEM
5627 5626
BOCH5627EA 194 PLN
BOCH5627 BOCH5626
Łapy, trójzębne, z wałem
Zaciski Zaciski uniwersalne
Chromium plated three-finger clamps with PVC coated fingers. Span width independently adjustable by two regulating screws.