Kwas 4-winylobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11107.03
A11107.06
A11107.14
A11107.03EA
781
PLN
A11107.03
A11107.06
A11107.14
Kwas 4-winylobenzoesowy ≥98%
Kwas 4-winylobenzoesowy
Purity: 98%
CAS No.: 1075-49-6
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 142°
Beilstein Reference: 2041130
MDL No.: MFCD00002569
Formuła:
C₉H₈O₂ Temp. Wrzenia: 282 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ∼142 °C Gęstość: 1,30 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002569 Numer CAS: 1075-49-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-053-4 |