Drukuj
Kwas 4-winylobenzoesowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
294910010 294910050
ACRO294910010EA 383 PLN
ACRO294910010 ACRO294910050
Kwas 4-winylobenzoesowy 96%
Kwas 4-winylobenzoesowy
Formuła: C₉H₈O₂
Temp. Wrzenia: 282 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 142…144 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002569
Numer CAS: 1075-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-053-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10% in Methanol) Clear solution
Titration with NaOH ≥95 %