Drukuj
Łapy uniwersalne
Dostawca: BOCHEM
5425 5425-OK
BOCH5425EA 978 PLN
BOCH5425 BOCH5425-OK
Łapy uniwersalne
Zaciski Zaciski uniwersalne
These clamps made of stainless steel 18/10 feature cork lined fingers.
Certyfikaty: DIN 12894