Drukuj
Benzen, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
12540-50ML-F 12540-5ML-F
12540-50ML-FEA 0 PLN
12540-50ML-F 12540-5ML-F
Benzen, Supelco®
Benzen
Formuła: C₆H₆
Temp. Wrzenia: 80,1 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003009
Numer CAS: 71-43-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-753-7
Jednostka: 1114
ADR: 3,II
REACH: 01-2119447106-44
Klasyfikacja Merck : 13,01066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=195f967e9e53065b2ed6eadc5ca12dfa3f7930ed&vid=b973b9785fd03a80a3bef7ce0efb171436ea53eb&prid=web&clid=SAPDAM