Drukuj
Zlewki, niska forma
Dostawca: KARTELL
720 721 723 717 718
KART720EA 494 PLN
KART720 KART721 KART723 KART717 KART718
Zlewki, niska forma
Zlewki
PTFE, z wylewem.
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Odporność na temperaturę od –200 do + 250 °C
  • Płaskie dno zapewnia dobre przenoszenie ciepła, na przykład w przypadku regulowanych płyt grzewczych
Grube ścianki, ze wzmocnionymi brzegami i wyjątkowo gładkimi ścianami wewnętrznymi, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Nie klei się. Niska przepuszczalność gazu.