Drukuj
Szufelki, FoodScoop
Dostawca: BURKLE
5371-0100 5371-0200 5371-0350 5371-0500 5371-0250
231-0403EA 162 PLN
231-0403 231-0404 231-0406 231-0407 231-0405
Szufelki, FoodScoop
Szufelki do próbek
Stali nierdzewnej V2A (1.4301), wysoko polerowanej. Szufelka do różnych zastosowań, szczególnie odpowiednich dla przemysłu spożywczego.
  • Zgodny z europejskimi przepisami prawa żywnościowego
  • Solidna konstrukcja
  • Konstrukcja bez szczelin i krawędzi, co ułątwia czyszczenie