Drukuj
Bezpieczne palniki gazowe, JUMBO, z kurkiem odcinającym
Dostawca: BOCHEM
7511 7512
BOCH7511EA 3140 PLN
BOCH7511 BOCH7512
Bezpieczne palniki gazowe, JUMBO, z kurkiem odcinającym
Urządzenia grzewcze Palniki gazowe
Safety gas burner JUMBO with stopcock for natural gas/propane.
  • Thermo safety element
  • Bimetal-flame antena magnet breech and pilot flame
  • Air regulation
  • Natural gas and propane gas/butane gas
  • Max. 1300 °C