Drukuj
Bezpieczne palniki gazowe, z zaworem iglicowym
Dostawca: BOCHEM
7410S 7400S
451-1401EA 1450 PLN
451-1401 BOCH7400S
Bezpieczne palniki gazowe, z zaworem iglicowym
Urządzenia grzewcze Palniki gazowe
Safety gas burner with needle valve and anti-slip rubber coating under the base.
  • Thermo safety element
  • Pilot flame
  • Air regulation
  • Max. 1300 °C