Drukuj
Palniki, Teclu
Dostawca: BOCHEM
7100 7110
BOCH7100EA 881 PLN
BOCH7100 BOCH7110
Palniki, Teclu
Urządzenia grzewcze Palniki gazowe
These burners have air regulation and reach a maximum temperature of 1300 °C.
Certyfikaty: DIN 30665