Drukuj
Próbnik pigmentowy
Dostawca: BURKLE
5369-0300 5369-0900 5369-0610 5369-0910 5369-0600 5369-0310
231-0480EA 1380 PLN
231-0480 231-0484 231-0483 231-0485 231-0482 231-0481
Próbnik pigmentowy
Próbniki Próbniki do ciał stałych
Próbnik pigmentowy do pobierania próbek past i gęsty emulsji.
  • Próbnik 50% otwarty do próbek bardzo lepkich
  • Próbnik 25% otworty do próbek mniej lepkich
  • Wykonane ze stali nierdzewnej V4A (1.4404)