Drukuj
Próbnik rurkowy
Dostawca: BURKLE
5359-1600 5359-1800
300-0076EA 9210 PLN
300-0076 300-0077
Próbnik rurkowy
Próbniki Próbniki do ciał stałych
Próbniki do substancji lepkich, pastowatych i półpłynnych.
  • Zoptymalizowany mechanizm otwierania (może być całkowicie rozmontowany)
  • Łatwy w użyciu i czyszczeniu
  • Różne warstwy pozostają nienaruszone, szczególnie w przypadku substancji przypominających pastę
Designed for use in pharmaceutical applications.
Certyfikaty: DIN 51750.3 and 53242.3