Drukuj
Klamra do szlifów stożkowych, KECK™, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
286337302 286337405 286337508 286337602
271-7130EA 42.1 PLN
271-7130 271-7138 271-7135 271-7136
Klamra do szlifów stożkowych, KECK™, DURAN®
Zaciski Zaciski do szlifów
Stal sprężysta, niklowana. Klamry do szlifów stożkowych KECK™ umożliwiają bezpieczne łączenie szlifów, zwiększając tym samym bezpieczeństwo w laboratorium.
  • Łatwe w montażu, zachowują kształt
  • Idealne do stosowania w bardzo wysokich temperaturach