tiofenol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Mercaptobenzene, Phenyl mercaptan, Benzenethiol
Purity: 99+%
CAS No.: 108-98-5
Molecular Formula: C6H6S
Formula Weight: 110.18
Flash Point: 55°(131°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.075
Refractive Index: 1.5900
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Stench
pH: 5
Melting Point: -15°
Boiling Point: 168-169°
Beilstein Reference: 506523
Merck Reference: 14,9355
UN No.: 2337
MDL No.: MFCD00004826
Formuła:
C₆H₆S Temp. Wrzenia: 168…169 °C Temp. topnienia: –15 °C Gęstość: 1,075 Temp. Zapłonu: 55 °C (131 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004826 Numer CAS: 108-98-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-635-3 Jednostka: 2337 ADR: 6.1,I Klasyfikacja Merck : 14,9355 |