Drukuj
tiofenol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Mercaptobenzene, Phenyl mercaptan, Benzenethiol
138870010 138870250 138875000 138870050
ACRO138870010EA 931 PLN
ACRO138870010 ACRO138870250 ACRO138875000 ACRO138870050
tiofenol 99%
tiofenol
Formuła: C₆H₆S
Temp. Wrzenia: 167…169 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,078 g/cm³
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004826
Numer CAS: 108-98-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-635-3
Jednostka: 2337
ADR: 6.1,
Klasyfikacja Merck : 12,09492
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %