Drukuj
Maty uszczelniające do głęboko-dołkowych płytek Bioblock™
Dostawca: Simport Scientific
T110-25 T110-26
SIMPT110-25EA 770 PLN
SIMPT110-25 SIMPT110-26
Maty uszczelniające do głęboko-dołkowych płytek Bioblock™
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Designed to fit the Bioblock™ family, these mat covers are made of a specially formulated plastic ensuring great flexibility. They allow for maximum sample volume in each well. They are resistant to DMSO and biological buffers.
Polyoelefin and elastomer mats can be used within a temperature range of −80 to +80 °C.