Drukuj
Płytki głębokodołkowe, 384 kwadratowe dołki, Bioblock™
Dostawca: Simport Scientific
T110-200 T110-7
SIMPT110-200EA 1430 PLN
SIMPT110-200 SIMPT110-7
Płytki głębokodołkowe, 384 kwadratowe dołki, Bioblock™
Mikropłytki Płytki typu Deep-Well
PP. This 384-well plate is ideal for compound storage and handling of biological samples.
  • Round well bottom facilitates aspiration
  • Suitable to be used with DMSO and biological buffers
Dodatkowe informacje: Packed in a bag of 4 plates.