Drukuj
Rurki, guma lateksowa
Dostawca: KARTELL
3872 3870 3871 3873
KART3872EA 1450 PLN
KART3872 KART3870 KART3871 KART3873
Rurki, guma lateksowa
Przewody, kapilary i rury Przewody rurowe
Latex, translucent.
  • Density: 0,92
  • Autoclavable
Tubing with smooth and transparent surface.