Drukuj
Fenol 99,0-100,5, crystals_detached, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroksybenzen
20599.231EA 314 PLN
20599.231 20599.297 20599.260
Fenol 99,0-100,5, crystals_detached, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 181.8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40.8 °C
Gęstość: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 1671
ADR: 6.1 II
REACH: 01-2119471329-32
Klasyfikacja Merck : 12,07390
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 99.0 - 100.5 %
Assay (GC) Min. 99.5 %
Acidity Passes test Ph.Eur.
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Clarity of solution Passes test ACS
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification C Passes test Ph.Eur.
Freezing point Min. 40.5 °C
o-Cresol Max. 0.05 %
m-Cresol Max. 0.05 %
p-Cresol Max. 0.05 %
Evaporation residue Max. 100 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
K (Potassium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.5 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test