Drukuj
Fenol ≥99%, kryształy jednorodne, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroksybenzen
20598.465EA 6980 PLN
20598.465
Fenol ≥99%, kryształy jednorodne, GPR RECTAPUR®
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 181,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40,8 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
Congealing temperature Min. 39.5 °C
Evaporation residue Max. 0.025 %