Drukuj
2,4-dimetylopirydyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,4-Dimethylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
L3609-100ML L3609-500ML L3609-5ML
SIALL3609-100MLEA 569 PLN
SIALL3609-100ML SIALL3609-500ML SIALL3609-5ML
2,4-dimetylopirydyna, Sigma-Aldrich®
2,4-dimetylopirydyna
Formuła: C₇H₉N
Temp. Wrzenia: 159 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006337
Numer CAS: 108-47-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-586-8
Jednostka: 1992
ADR: 3,III