Drukuj

chlorek cyny (II), anhydrous, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Stannous chloride, Tin dichloride

262000112-250G 262000112-100G
POCH262000112-250GEA 693 PLN
POCH262000112-250G POCH262000112-100G
chlorek cyny (II), anhydrous, pure analytical reagent
chlorek cyny (II)
Formuła: SnCl₂
MW: 189.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 623
Temp. topnienia: 246
Gęstość: 3.95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011241
Numer CAS: 7772-99-8
Numer WE (dawny EINECS): 231-868-0
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,08861

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR