Chlorek wapnia, pure drying agent
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
Synonim:
Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
468748908.1000
468748908.9010
468748908.5000
468748908.0500
CHMP468748908.1000EA
85.3
PLN
CHMP468748908.1000
CHMP468748908.9010
CHMP468748908.5000
CHMP468748908.0500
Chlorek wapnia, pure drying agent
Chlorek wapnia
Formuła:
CaCl₂ MW: 110.98 g/mol Temp. Wrzenia: 1600 Temp. topnienia: 772 Gęstość: 2.174 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010903 Numer CAS: 10043-52-4 Numer WE (dawny EINECS): 233-140-8 REACH: 01-2119494219-28 Klasyfikacja Merck : 14,01659 |