Drukuj

Siarczan(VI) sodu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

118078707.1000 118078707.0100 118078707.0250 118078707.0050 118078707.0500 118078707.9010
CHMP118078707.1000EA 75.2 PLN
CHMP118078707.1000 CHMP118078707.0100 CHMP118078707.0250 CHMP118078707.0050 CHMP118078707.0500 CHMP118078707.9010
Siarczan(VI) sodu, czysty reagent analityczny
Siarczan(VI) sodu
Formuła: Na₂SO₄
Temp. Wrzenia: 1429 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 888 °C
Gęstość: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003504
Numer CAS: 7757-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-820-9
Klasyfikacja Merck : 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR