Drukuj

wodoroortofosforan (V) disodu, czysty

Dostawca: CHEMPUR

427992309.5000 427992309.0100 427992309.0250 427992309.0500 427992309.1000 427992309.9010
CHMP427992309.5000EA 914 PLN
CHMP427992309.5000 CHMP427992309.0100 CHMP427992309.0250 CHMP427992309.0500 CHMP427992309.1000 CHMP427992309.9010
wodoroortofosforan (V) disodu, czysty
wodoroortofosforan (V) disodu
Formuła: Na₂HPO₄
Temp. topnienia: 250 °C
Gęstość: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003496
Numer CAS: 7558-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Klasyfikacja Merck : 12,08805

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR