Drukuj

wodoroortofosforan (V) disodu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: sec-Sodium phosphate, di-Sodium hydrogen orthophosphate, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, Sodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic

117992300.1000 117992300.0500 117992300.0100 117992300.0250 117992300.9010 117992300.2000
CHMP117992300.1000EA 202 PLN
CHMP117992300.1000 CHMP117992300.0500 CHMP117992300.0100 CHMP117992300.0250 CHMP117992300.9010 CHMP117992300.2000
wodoroortofosforan (V) disodu, pure analytical reagent
wodoroortofosforan (V) disodu
Formuła: Na₂HPO₄
MW: 141.96 g/mol
Temp. topnienia: 250
Gęstość: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003496
Numer CAS: 7558-79-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Klasyfikacja Merck : 12,08805

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR