Drukuj
jodan (V) potasu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
438464-25G 438464-5G
SIAL438464-25GEA 2340 PLN
SIAL438464-25G SIAL438464-5G
jodan (V) potasu, Sigma-Aldrich®
jodan (V) potasu
Formuła: KlO₃
Temp. topnienia: 560 °C
Gęstość: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011406
Numer CAS: 7758-05-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-831-9
Jednostka: 1479
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,07726