Drukuj

jodek potasu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR

Synonim: Dipotassium diiodide, Kali iodide

117431609.0100 117431609.0500 117431609.0250 117431609.1000 117431609.0050 117431609.9010
CHMP117431609.0100EA 177 PLN
CHMP117431609.0100 CHMP117431609.0500 CHMP117431609.0250 CHMP117431609.1000 CHMP117431609.0050 CHMP117431609.9010
jodek potasu, pure analytical reagent
jodek potasu
Formuła: Kl
MW: 166 g/mol
Temp. Wrzenia: 1330
Temp. topnienia: 686
Gęstość: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4
Klasyfikacja Merck : 13,07727

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR