Drukuj

chlorek potasu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

117397402.1000 117397402.0500 117397402.0050 117397402.0100 117397402.0250 117397402.9010 117397402.5000
CHMP117397402.1000EA 111 PLN
CHMP117397402.1000 CHMP117397402.0500 CHMP117397402.0050 CHMP117397402.0100 CHMP117397402.0250 CHMP117397402.9010 CHMP117397402.5000
chlorek potasu, czysty reagent analityczny
chlorek potasu
Formuła: KCl
Temp. Wrzenia: 1420 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 773 °C
Gęstość: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011360
Numer CAS: 7447-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-211-8
Klasyfikacja Merck : 14,07621

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR