Drukuj

wodorowęglan sodu, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND

Synonim: Sodium bicarbonate

810530115-100G 810530115-1KG 810530115-250G 810530115-500G
POCH810530115-100GEA 32.6 PLN
POCH810530115-100G POCH810530115-1KG POCH810530115-250G POCH810530115-500G
wodorowęglan sodu, pure analytical reagent
wodorowęglan sodu
Formuła: NaHCO₃
MW: 84.01 g/mol
Temp. topnienia: 270
Gęstość: 2.159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003528
Numer CAS: 144-55-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-633-8
Klasyfikacja Merck : 13,08655
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR