węglan potasu, pure
Dostawca: CHEMPUR
|
Uwaga
|
Synonim:
Potash
427465708.9015
427465708.0500
427465708.1000
427465708.9010
427465708.0250
CHMP427465708.9015EA
708
PLN
CHMP427465708.9015
CHMP427465708.0500
CHMP427465708.1000
CHMP427465708.9010
CHMP427465708.0250
węglan potasu, pure
węglan potasu
Formuła:
K₂CO₃ MW: 138.21 g/mol Temp. topnienia: 891 Gęstość: 2.42 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011382 Numer CAS: 584-08-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-529-3 Klasyfikacja Merck : 13,07702 |
|