Drukuj
Fenol Reag. Ph. Eur., ACS zA, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroksybenzen
MQ100
1.00206.0250 1.00206.1000
1.00206.0250EA 310 PLN
1.00206.0250 1.00206.1000
Fenol Reag. Ph. Eur., ACS zA, Supelco®
Fenol
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 181.7
Temp. topnienia: 40.8
Gęstość: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 1671
ADR: 6.1 II
REACH: 01-2119471329-32
Klasyfikacja Merck : 12,07390
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 84 g/l (20 °C)
Melting Point 40.8 °C
Molar Mass 94.11 g/mol
Bulk Density 620 kg/m3
Boiling Point 181.8 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.2 hPa (20 °C)
Flash Point 81 °C
Explosion Limit 1.3 - 9.5 %(V)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 595 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials