Drukuj
4-Alliloweratrol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 4-Allylveratrole, Eugenol methyll ether, 4-Prop-2-enylveratrole, 4-Allyl-1,2-Dimethoxybenzene, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Methyl eugenol, Eugenol methyl ether, Methyleugenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
284424-100G 284424-5G
SIAL284424-100GEA 309 PLN
SIAL284424-100G SIAL284424-5G
4-Alliloweratrol, Sigma-Aldrich®
4-Alliloweratrol
Formuła: C₁₁H₁₄O₂
Temp. Wrzenia: 255 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –4 °C
Gęstość: 1,036 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008652
Numer CAS: 93-15-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-223-0