Dipraseodymium trisulphate octahydrate 99,9 REO basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Praseodymium(III) sulphate octahydrate
14607.14
14607.22
14607.14EA
476
PLN
14607.14
14607.22
Dipraseodymium trisulphate octahydrate 99,9 REO basis
Dipraseodymium trisulphate octahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13510-41-3
Molecular Formula: Pr2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 714.12 (570.00anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: Green
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,7712
MDL No.: MFCD00149832
Formuła:
O₁₂Pr₂S₃·8H₂O MW: 714.13 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149832 Numer CAS: 13510-41-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-622-8 Klasyfikacja Merck : 14,7712 |