Drukuj
Kwas 1-aminocyklopropanokarboksylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
301422500 301420010
ACRO301422500EA 919 PLN
ACRO301422500 ACRO301420010
Kwas 1-aminocyklopropanokarboksylowy 99%
Kwas 1-aminocyklopropanokarboksylowy
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder and/or granules
Infrared spectrum Conforms
Water ≤9 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 % (On dry substance)