4'-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4'-Hexyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
B21900.03
B21900.06
B21900.14
B21900.03EA
226
PLN
B21900.03
B21900.06
B21900.14
4'-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
4'-Hexylbiphenyl-4-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 59662-48-5
Molecular Formula: C19H22O2
Formula Weight: 282.38
Melting Point: 222-224°
MDL No.: MFCD00143232
Formuła:
C₁₉H₂₂O₂ Temp. topnienia: 222…224 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143232 Numer CAS: 59662-48-5 |